Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Die braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE mit Verschluss schützen den Inhalt vor UV-Licht. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP (neueste Ausgabe) an lichtbeständige Behälter.
- Brauner Verschluss aus Polypropylen
- Der weite Hals ermöglicht leichtes Befüllen und Dosieren von Flüssigkeiten und Pulver.
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Undurchsichtiges Braun |
Beschreibung | Weithals-Verpackungsflaschen |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 33 mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 250 |
Anzahl pro Packung | 250 |
Verschlussfarbe | Braun |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425028 | Konformitätsbescheinigung | 28/03/2025 | 312185-0008 |
1304463 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312185-0008 |
1417792 | Konformitätsbescheinigung | 21/11/2024 | 312185-0008 |
1409223 | Konformitätsbescheinigung | 12/07/2024 | 312185-0008 |
1406365 | Konformitätsbescheinigung | 18/05/2024 | 312185-0008 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.