Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10360161
30 ml, 28 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
In der stoßfesten LDPE-Weithalsverschlussflasche erkennen Sie deutlich den Flüssigkeitsstand.
In der stoßfesten Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflasche mit Verschluss erkennen Sie deutlich den Flüssigkeitsstand. Die durchscheinenden Flaschen aus Polyethylen mit niedriger Dichte eignen sich ideal für die Lagerung von Chemikalien und Standards sowie zum Sammeln und Speichern von destilliertem Wasser. Der äußerst geringe Spurenelementgehalt von LDPE macht die Flaschen ideal für die Spurenelementanalyse. Hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole. Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen Garantiert auslaufsicher†
  • Der äußerst geringe Spurenelementgehalt von LDPE macht die Flaschen ideal für die Spurenelementanalyse
  • Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole; geeignet für den Transport von Flüssigkeiten
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100 °C (-148 °F)
  • Die einlagenfreien Verschlüsse sorgen für Auslaufsicherheit† ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 28 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 63 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 2,48 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Package Inserts
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423603 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number2103-0001
Chargennummer1416452 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/11/2024 Catalog Number2103-0001
Chargennummer1415939 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/11/2024 Catalog Number2103-0001
Chargennummer1404870 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/04/2024 Catalog Number2103-0001
Chargennummer1395980 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/02/2024 Catalog Number2103-0001
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss >