Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität
Mit den universal einsetzbaren Thermo ™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität können Sie unzählige Feldeinsätze durchführen.
17.35 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Weithalsflaschen in Laborqualität |
---|---|
Material | HDPE |
Zertifizierung/Konformität | Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. |
Closure Included | Ja |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10353501
![]() |
Thermo Scientific™
2104-0001 |
30 ml | 28 mm |
17.35 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12891294
![]() |
Thermo Scientific™
2104-0002 |
60 ml | 28 mm |
89.85 CHF
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10569831
![]() |
Thermo Scientific™
2104-0004 |
125 ml | 38 mm |
22.05 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10623141
![]() |
Thermo Scientific™
2104-0008 |
250 ml | 43 mm |
39.35 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10633141
![]() |
Thermo Scientific™
2104-0016 |
500 ml | 53 mm |
64.55 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10547341
![]() |
Thermo Scientific™
2104-0032 |
1 l | 63 mm |
29.75 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10652123
![]() |
Thermo Scientific™
2104-0048 |
1500 ml | 63 mm |
156.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit den universal einsetzbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität können Sie unzählige Feldeinsätze durchführen. Sie weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole auf, sind für den Einsatz in Gefriergeräten bei bis zu -100 °C geeignet und garantiert auslaufsicher†.
Merkmale:- Dank ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Substanzen sind diese vielseitigen Faschen unabkömmlich in Ihrem Labor
- Ideal für Aufbewahrung, Transport und Verpackung von Flüssigkeiten – gleichmäßige Wände bieten Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse oder Löcher
- Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
Lieferumfang:
Polypropylen-Schraubverschluss
Spezifikation
Weithalsflaschen in Laborqualität | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Wiederverwendbar | |
Weithalsflasche in Laborqualität | |
Nein |
HDPE | |
Ja | |
Weit | |
Schraubkappe |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.