Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE
Lagern Sie trockene oder flüssiger Stoffe in diesen Weithalsflaschen, die sich ideal als Innenbehälter für Kunden, die ihre eigenen Kombinationsverpackungen entwickeln, produzieren und zertifizieren, eignen.
42.20 CHF - 240.52 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Beschreibung | Weithalsflasche Passport IP2 |
Enthält | Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) |
Material | HDPE |
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10544441
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0004 |
125 ml | 38 – 415 mm |
42.20 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10712371
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0008 |
250 ml | 43 – 415 mm |
47.53 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10126040
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0016 |
500 ml | 53 – 415 mm |
66.07 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10277800
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0032 |
1000 ml | 63 bis 415 mm | N/A | ||||||
11319674
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0032 |
1000 ml | 63 bis 415 mm |
240.52 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Lagern Sie trockene oder flüssiger Stoffe in Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-IP2-Weithalsflaschen. Diese ökonomischen Flaschen, die Rissen und Schlagschäden durch Transportstöße widerstehen, eignen sich ideal als Innenbehälter für Kunden, die ihre eigenen Kombinationsverpackungen entwickeln, produzieren und zertifizieren, eignen.
- Auslaufsicher†
- Jede Charge wird bei 103 kPa (15 psi) auf Auslaufen getestet
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
- Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte
- Mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Durchscheinend | |
Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) | |
Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9. | |
Weit | |
IP2-Flasche | |
Schraubkappe |
Weithalsflasche Passport IP2 | |
HDPE | |
Ja | |
Rund | |
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.