Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy-Weithalsflaschen Artikelnummer.: 10244351
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10244351
500 ml, 53 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Artikelnummer. 10244351
Marke: Thermo Scientific™ 21890016
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene Economy-Weithalsflaschen aus HDPE sind haltbar und bruchsicher.
Thermo Scientific Nalgene Economy-Weithalsflaschen aus HDPE sind haltbar und bruchsicher.
Eine auslaufsichere, leichtere und flexiblere Version der Nalgene Laborqualitätsflaschen für weniger beanspruchende Laborarbeiten.
  • Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
  • Die Flaschen nehmen am ACT-Label-Programm von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten teil
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Durchscheinende Economy-Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 48
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 53 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Economy-Flasche mit weiter Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 2,87 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,52 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1409696 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number2189-0016
Chargennummer1418947 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/12/2024 Catalog Number2189-0016
Chargennummer1416460 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/11/2024 Catalog Number2189-0016
Chargennummer1407799 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2024 Catalog Number2189-0016
Chargennummer1402089 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2024 Catalog Number2189-0016
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy-Weithalsflaschen >