Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss eignen sich für kurzzeitige allgemeine Anwendungen in Labor und Außeneinsatz.
Marke: Thermo Scientific™ 332189-0002
494.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss eignen sich für die alltäglichen Aufgaben im Labor und vor Ort und sind schnell zur Hand. Diese eher für leichtere Beanspruchungen vorgesehenen, durchscheinenden Flaschen stellen eine leichtgewichtigere Version der originalen Nalgene Flaschen dar. Diese Flaschen sind in Großpackung zum günstigen Preis erhältlich. Diese Weithalsflaschen sind dünnwandiger und weicher als die Nalgene Lab Quality Flaschen und weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren, Basen und Alkoholen auf.
- Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
- Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
- Die Flaschen nehmen am ACT-Label-Programm von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten teil
Spezifikation
2 oz., 60 ml | |
2 oz. | |
21 mm | |
1,000 | |
Naturfarben, durchscheinend | |
Ja | |
Weit | |
Ja | |
Günstige Weithalsflasche | |
Ohne Dichtungseinlage | |
28 mm | |
Schraubkappe |
60 ml | |
Durchscheinend | |
HDPE | |
Unsteril | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Nicht autoklavierbar | |
Rund | |
86 mm | |
3,38 in. | |
Polypropylen | |
39 mm | |
Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424261 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2025 | 332189-0002 |
1419322 | Konformitätsbescheinigung | 06/01/2025 | 332189-0002 |
1412054 | Konformitätsbescheinigung | 18/09/2024 | 332189-0002 |
1407498 | Konformitätsbescheinigung | 25/06/2024 | 332189-0002 |
1399384 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 332189-0002 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.