Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure Artikelnummer.: 10120201
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Artikelnummer. 10120201
250 ml, 43 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
43 mm
48 mm
53 mm
Artikelnummer. 10120201
Marke: Thermo Scientific™ 21000008
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie mit diesen temperatur- und chemikalienresistenten FEP-Flaschen Spurenmetallanalysen und Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln durch.
Mit den temperatur- und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Weithalsflaschen können Sie Spurenmetallanalysen und Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln durchführen. Die komplett aus Fluorpolymer gefertigten Flaschen sind autoklavierbar und können in kochender Salpetersäure ultragereinigt werden.
Eigenschaften:
  • Durchsichtig
  • Temperaturbeständig von -105 °C (-157 °F)
  • Mit Tefzel™ Schraubverschlüssen aus ETFE
  • Auslaufsicher†
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage, Transportation ​
Material Teflon FEP
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 260°C
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 43 mm
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 128 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 5,03 in. (mit Verschluss); 4,86 in. (ohne Verschluss)
Verschlussmaterial Tefzel ETFE
Verschlussgröße 43 mm
Durchmesser (metrisch) 59 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420266 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/01/2025 Catalog Number2100-0008
Chargennummer1408423 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/07/2024 Catalog Number2100-0008
Chargennummer1399340 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2024 Catalog Number2100-0008
Chargennummer1390890 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/09/2023 Catalog Number2100-0008
Chargennummer1382652 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2023 Catalog Number2100-0008
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure >