Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wasserqualitätsmembran
GREENER_CHOICE
Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die Prüfung der Wasserqualität zugelassen.
Marke:  Thermo Scientific™ DS0281-5000
72.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24321" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10596922
  • 107.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
Verlassen Sie sich auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- und Vorfilterscheiben, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Laborfiltration zu erfüllen. Die Filterscheiben werden sowohl in Verbindung mit der einmaligen Verwendung als auch mit wiederverwendbaren Hardware- und Filterhaltern eingesetzt und bieten Ihnen Flexibilität und Wahlfreiheit für viele Anwendungen. Sterile Filterscheiben sind in Materialien erhältlich, die aus Nylon, Cellulosenitrat, Celluloseacetat und Glasfasermembranen bestehen.
  • Sterile Membranscheiben sind für mikrobielle QS/QK-Tests optimiert und bieten die höchsten Wiederherstellungsraten
  • Weiße und schwarze Membranen für eine gute Sichtbarkeit von Kolonien
  • Die Membranen mit Gitternetz werden zur einfachen Zählung von Kolonien mit ungiftiger Tinte bedruckt
Certifications
Erfüllt die EPA- und APHA-Normen für Wasserqualitätsanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Membranfilter
Unsteril
100
Glasfaser
100
50 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wasserqualitätsmembran > 50mm Durchm.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.