Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Spritzflaschen
Sorgen Sie für kontaminationsfreies Dispensieren mit chemisch beständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Spülflaschen aus Teflon™ FEP, die vollständig aus Fluorpolymeren geformt wurden.
111.82 CHF - 556.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | FEP |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10508131
|
Thermo Scientific™
2403-0125 |
125 mL | 24 mm |
111.82 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10548701
|
Thermo Scientific™
2403-0250 |
250 ml | 24 mm |
251.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10170551
|
Thermo Scientific™
2403-0500 |
500 ml | 38 bis 430 mm |
224.12 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15951491
|
Thermo Scientific™
2403-1000 |
1000 mL | 38 bis 430 mm |
556.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Spritzflaschen aus Teflon™ FEP, die für Spurenelementanalysen geeignet sind, ist kontaminationsfreies Dispensieren möglich. Diese phthalatfreien Flaschen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und sind vollständig aus Fluorpolymeren hergestellt. Sie wurden dafür entwickelt, ihren Inhalt durch das obere Ende einer einteiligen Verschluss/Steigrohrhalterung abzugeben, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise zu gewährleisten. Die präzise gefertigte Spitze sorgt für einen geraden, kontinuierlichen Strahl und absolute Kontrolle ohne Verspritzen.
- Mit Schraubverschluss/Steigrohrhalterung und Steigrohr aus ETFE
- Bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien in Ihrem Labor, einschließlich Lösungsmitteln—wird nicht spröde oder brüchig
- Inertes Fluorpolymer weist nur geringe Mengen an extrahierbaren Rückständen und eine geringe Bindung auf—nützlich für Spurenelementanalysen
- Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
- Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
- Autoklavierbar/auslaufsicher†/durchsichtig
Spezifikation
Durchscheinend | |
Ja | |
Nein | |
Zylindrisch | |
ETFE | |
Ja |
FEP | |
Autoklavierbar | |
Eng | |
Spülflasche | |
Schraubkappe |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.