Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Spritzflaschen
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Spritzflaschen aus Teflon™ FEP, die für Spurenelementanalysen geeignet sind, ist kontaminationsfreies Dispensieren möglich. Diese phthalatfreien Flaschen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und sind vollständig aus Fluorpolymeren hergestellt. Sie wurden dafür entwickelt, ihren Inhalt durch das obere Ende einer einteiligen Verschluss/Steigrohrhalterung abzugeben, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise zu gewährleisten. Die präzise gefertigte Spitze sorgt für einen geraden, kontinuierlichen Strahl und absolute Kontrolle ohne Verspritzen.
- Mit Tefzel™ ETFE Schraubverschluss/Steigrohrhalterung und Steigrohr
- Bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien in Ihrem Labor, einschließlich Lösungsmitteln—wird nicht spröde oder brüchig
- Inertes Fluorpolymer weist nur geringe Mengen an extrahierbaren Rückständen und eine geringe Bindung auf—nützlich für Spurenelementanalysen
- Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
- Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
- Autoklavierbar/auslaufsicher†/durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Material | FEP |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Öffnung | Eng |
Form | Zylindrisch |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.