Learn More
Thermo Scientific™ Versi-Dry™ Oberflächenschutz
GREENER_CHOICE
Der Versi-Dry™ Oberflächenschutz hat ein Polyethylen-Stützgewebe, das selbst aggressivsten Chemikalien widersteht.
Marke:  Thermo Scientific™ 62060-00
222.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
178.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10080851
  • 269.00 CHF / 2 Rollen
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Der Versi-Dry™ Oberflächenschutz hat ein Polyethylen-Stützgewebe, das selbst aggressivsten Chemikalien widersteht.
Verwendung zum Schutz von Labortischen/Arbeitsflächen, zum Auskleiden von Schubladen und für Einlegeböden oder Werkbänke, oder zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten
  • Gepolsterte Oberfläche minimiert Bruch von Laborgeräten aus Glas, wenn sie fallen oder umkippen
  • Rutschfestes Polyethylen-Stützgewebe ist gegen aggressive Chemikalien widerstandsfähig und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion
  • Flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas
  • Mit seinen Tausenden Thirsty Cells absorbiert Versi-Dry schnell verschüttete Flüssigkeiten bis zu 750 ml/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
750 ml/m2
91m
51cm
2 Rollen
2 Pk.
Polyethylen
300 m .
20 in.
Rolle
1 Rolle
Versi-Dry Standard-Absorptionsrolle 20 in. x 300 ft.; 2 Rollen x 300 ft.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer250272 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number62060-00
Chargennummer243112 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number62060-00
Chargennummer243122 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number62060-00
Chargennummer243121 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number62060-00
Chargennummer243371 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number62060-00
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Versi-Dry™ Oberflächenschutz > Rolle; 51 cm x  91 m (20 in. x 300 ft.)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.