Learn More
Thermo Scientific™ Versi-Dry™ Oberflächenschutz
GREENER_CHOICE
Der Versi-Dry™ Oberflächenschutz hat ein Polyethylen-Stützgewebe, das selbst aggressivsten Chemikalien widersteht.
Marke:  Thermo Scientific™ 62080-00
248.48 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10074350
  • 421.00 CHF / 350 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Versi-Dry™ Oberflächenschutz hat ein Polyethylen-Stützgewebe, das selbst aggressivsten Chemikalien widersteht.
Verwendung zum Schutz von Labortischen/Arbeitsflächen, zum Auskleiden von Schubladen und für Einlegeböden oder Werkbänke, oder zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten
  • Gepolsterte Oberfläche minimiert Bruch von Laborgeräten aus Glas, wenn sie fallen oder umkippen
  • Rutschfestes Polyethylen-Stützgewebe ist gegen aggressive Chemikalien widerstandsfähig und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion
  • Flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas
  • Mit seinen Tausenden Thirsty Cells absorbiert Versi-Dry schnell verschüttete Flüssigkeiten bis zu 750 ml/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
750 ml/m2
46 cm
51 cm
350
350 Packung
Polyethylen
18 in.
20 in.
Matte
350
Versi-Dry Standard-Absorptionsmatte 18 in x 20 in. 350 Matten/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Versi-Dry™ Oberflächenschutz > Matte; 18 x 20 Zoll (46 x 51 cm)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.