Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumplatten
GREENER_CHOICE
Use Thermo Scientific™ Nalgene™ Replacement Plate for Vacuum Chambers with Nalgene Vacuum Chambers (5305-series), Nalgene Replacement Bell Jars (DS5320 Series), or with glass bell jars up to 12.5 in. (31.75cm) in diameter. Plate is molded of white polycarbonate, with neoprene gaskets.
Marke:  Thermo Scientific™ 5306-0130
374.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11309774
  • 432.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Vakuumsystemen mit Kammern D1415-2 und D1415-4 oder mit Glasgefäßen bis 12.5 Zoll (31.75 cm) im Durchmesser
  • Lieferung mit 20.3 cm Außendurchmesser × 2.4 mm dicke Neoprendichtung mit Mittelloch
  • Weißes Polycarbonat
  • Mit HDPE-Schlauchadapter am Rand, der auf Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.25 Zoll (0.63 cm) passt
  • Nicht autoklavierbar
Bestellinformation
Abmessungen: 13.5 Zoll Außendurchmesser x 1.06 Zoll dick (34.3 x 2.7 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nalgene Gefäße DS 5320
Polypropylen
34.3 cm
2.7 cm
13,5 in.
Ersatz-Bodenplatten für Unterdruckkammern
Neoprendichtungen (8, 11 ,12.88 Zoll)
13.5 Zoll
0,06 in.
Weiß
343 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumplatten > Außendurchmesser x Dicke =13 -1 /2 x1 -1 /16 Zoll