Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mehrfach-Absaugvorrichtung Zubehör
Ersetzen Sie die Teile und das Zubehör des Nalgene Vakuumverteilers durch Nalgene ™ Zubehör für Vakuumverteiler.
Marke: Thermo Scientific™ DS0396-0080
41.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nalgene™ Zubehör für Vakuumkammern (Absperrhahn, Gummistopfen) wird mit der DS0345-0001 Nalgene™ Vakuumkammer verwendet. Ermöglicht mit den weit auseinander liegenden Auslässen der Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammer eine einfache Trichterhandhabung. Dieses stabile Tischgerät besteht aus hochwertigem Edelstahl und verfügt über drei Vakuumanschlüsse mit je einem auslaufsicheren Zweiwegeventil und Belüftungsanschluss.
Eigenschaften
- Absperrhahn aus Teflon™ an jedem Ventil der Nalgene Vakuumkammmer
- Schaltet den Durchfluss ab, wenn weniger als drei Auslässe verwendet werden.
- Hervorragend geeignet für die Verwendung mit Nalgene wiederverwendbaren Filtertrichtern mit Klemme
Spezifikation
15.875 mm | |
Gummi | |
8 |
Nalgene Vakuumverteiler, Kat.-Nr. DS0345 - 0001 | |
Stopfen |