Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweckträger
GREENER_CHOICE
Halten Sie Glaswaren, Proben oder Materialien mit diesem Mehrzweckträger, der eine robuste Konstruktion mit eingegossenem Mittelteiler und Griff bietet.
Marke:  Thermo Scientific™ 7130-0010
28.21 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10686541
  • 33.50 CHF / 1 Stück
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie Glaswaren, Proben oder Materialien mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Mehrzweckträgern, die eine robuste Konstruktion mit eingegossenem Mittelteiler und Griff bieten.
  • Zur Auswahl stehen Polyethylen oder autoklavierbares Polypropylen
  • Außenabmessungen (L x W x H): 14,875 x 9,5 x 4,5 in. (38 x 24 x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
OSHA-Norm 29CFR1910
Mehrzweckträger
Polyethylen
6
38 x 24 x 11 cm
14,875 in.
9,5 in.
4,5 in.
Flaschenträger
Autoklavierbar
Für den Transport von Glaswaren, Proben, Werkzeugen
1
38 cm
24 cm
11 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421226 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/03/2025 Catalog Number7130-0010
Chargennummer1406633 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/08/2024 Catalog Number7130-0010
Chargennummer1405989 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/04/2024 Catalog Number7130-0010
Chargennummer1405990 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/04/2024 Catalog Number7130-0010
Chargennummer1404967 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/04/2024 Catalog Number7130-0010
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweckträger > Polyethylen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.