Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle: Resmer™ Fertigungstechnologie
GREENER_CHOICE
Diese robusten Reagenzglasgestelle gewährleisten den sicheren Halt ganzer Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm.
Marke:  Thermo Scientific™ 5970-0516
22.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24224" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10435071
  • 32.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle gewährleisten den sicheren Halt ganzer Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm. Diese Gestelle werden für außergewöhnliche Stärke und Haltbarkeit in einem Stück gegossen und sind unbeschichtet, um Abplatzen, Abblättern oder Rosten zu vermeiden.
  • Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
  • Breite Stege am Ende des Racks bieten Platz für große Etiketten zur einfachen Identifikation der Proben.
  • Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen.
  • Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis +121°C stand und sind so für verschiedenste Verfahren im Labor geeignet
  • Sechs leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
  • Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
  • Keine Montage erforderlich ist; das Rack ist sofort einsatzbereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
6 x 12
Rot
Acetal-Kunststoff
Rechteckig
16 mm-Röhrchen
24.9 cm
12,7 cm
6.7 cm
16 mm
Unwire Röhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen (16 mm)
72
12
24.9 x 12.7 x 6.7 cm
9.75 Zoll
5 in.
2,75 in.
16 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1428548 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/05/2025 Catalog Number5970-0516
Chargennummer1428100 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/04/2025 Catalog Number5970-0516
Chargennummer1426643 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2025 Catalog Number5970-0516
Chargennummer1426051 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/04/2025 Catalog Number5970-0516
Chargennummer1423850 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number5970-0516
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle: Resmer™ Fertigungstechnologie > Für 16-mm-Röhrchen, 72 Stellen; 9,75 l x 5 W x 2,75 in. H (24,8 x 12,7 x 7,0 cm); Rot
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.