Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle: Resmer™ Fertigungstechnologie
GREENER_CHOICE
Diese robusten Reagenzglasgestelle gewährleisten den sicheren Halt ganzer Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm.
Marke:  Thermo Scientific™ 5970-0325
25.15 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10415411
  • 26.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle gewährleisten den sicheren Halt ganzer Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm. Diese Gestelle werden für außergewöhnliche Stärke und Haltbarkeit in einem Stück gegossen und sind unbeschichtet, um Abplatzen, Abblättern oder Rosten zu vermeiden.
  • Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
  • Breite Stege am Ende des Racks bieten Platz für große Etiketten zur einfachen Identifikation der Proben.
  • Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen.
  • Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis +121°C stand und sind so für verschiedenste Verfahren im Labor geeignet
  • Sechs leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
  • Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
  • Keine Montage erforderlich ist; das Rack ist sofort einsatzbereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
4 x 10
Blau
Acetal-Kunststoff
Rechteckig
25 mm-Röhrchen
30 cm
12.1 cm
9.2 cm
25 mm
Unwire Röhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen (25 mm)
40
3 Stufen
30 x 12.1 x 9.2 cm
11,75 in.
4,75 in.
3,62 in.
25 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1427053 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/04/2025 Catalog Number5970-0325
Chargennummer1416017 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/12/2024 Catalog Number5970-0325
Chargennummer1299534 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5970-0325
Chargennummer1300288 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5970-0325
Chargennummer1324183 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5970-0325
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle: Resmer™ Fertigungstechnologie > Unwire Reagenzglasgestell, für 25 mm-Röhrchen; 40 Plätze; Blau
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.