Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen
Dispensieren Sie den Inhalt ohne Kippen oder Schütteln mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen, die durch ihren weiten Hals schneller und einfacher befüllt werden können.
18.48 CHF - 34.57 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Beschreibung | LDPE-Flasche/Schlauchansatz |
Material | LDPE |
Closure Included | Ja |
Graduated | Nein |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10558701
|
Thermo Scientific™
2402-0125 |
125 ml | 24 mm |
27.35 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10464301
|
Thermo Scientific™
2402-0250 |
250 ml | 24 mm |
20.07 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10717011
|
Thermo Scientific™
2402-0500 |
500 ml | 38 mm |
24.37 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10251631
|
Thermo Scientific™
2402-0750 |
750 ml | 38 mm |
34.57 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10494461
|
Thermo Scientific™
2402-1000 |
1000 ml | 43 mm |
18.48 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dispensieren Sie den Inhalt ohne Kippen oder Schütteln mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen, die durch ihren weiten Hals schneller und einfacher befüllt werden können. Flasche und Steigrohr sind einteilig gefertigt, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise, sowie einen präzisen Strahl ohne Verspritzen zu ermöglichen. Die Spitze kann zur Erhöhung der Durchflussmenge abgeschnitten werden.
Merkmale:- Flasche und Auslassspitze sind für eine gleichmäßige und auslaufsichere Funktionsweise einteilig gefertigt
- Die Spitze ermöglicht einen gleichförmigen, ultrafeinen Strahl ohne Verspritzen; kann aber zur Durchflusserhöhung auch abgeschnitten werden
- Auslaufsicher†
Lieferumfang:
Polypropylen-Schraubverschluss
Spezifikation
Durchscheinend | |
LDPE | |
Nein | |
Zylindrisch | |
Polypropylen | |
Nein |
LDPE-Flasche/Schlauchansatz | |
Ja | |
Weit | |
Spülflasche | |
Schraubverschluss |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.