Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen Artikelnummer.: 10717011
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10717011
500 ml, 38 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
24 mm
38 mm
43 mm
Artikelnummer. 10717011
Marke: Thermo Scientific™ 24020500
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispensieren Sie den Inhalt ohne Kippen oder Schütteln mit diesen LDPE-Spritzflaschen, die durch ihren weiten Hals schneller und einfacher befüllt werden können.
Dispensieren Sie den Inhalt ohne Kippen oder Schütteln mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen, die durch ihren weiten Hals schneller und einfacher befüllt werden können. Flasche und Steigrohr sind einteilig gefertigt, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise, sowie einen präzisen Strahl ohne Verspritzen zu ermöglichen. Die Spitze kann zur Erhöhung der Durchflussmenge abgeschnitten werden.
Eigenschaften:
  • Flasche und Auslassspitze sind für eine gleichmäßige Auslaufsicherheit† aus einem Stück gefertigt.
  • Die Spitze ermöglicht einen gleichförmigen, ultrafeinen Strahl ohne Verspritzen; kann aber zur Durchflusserhöhung auch abgeschnitten werden
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung LDPE-Flasche/Schlauchansatz
Material LDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 4
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 173 mm
Produkttyp Spülflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,81 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 76,7 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1426648 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number2402-0500
Chargennummer1418937 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog Number2402-0500
Chargennummer1337294 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2402-0500
Chargennummer1416943 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/10/2024 Catalog Number2402-0500
Chargennummer1415353 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/10/2024 Catalog Number2402-0500
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen >