Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Exsikkator im durchsichtigen Classic-Design
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Exsikkator im Classic-Design bewahrt einen luftdichten Verschluss ohne die Notwendigkeit von Vakuumfett.
Marke: Thermo Scientific™ 5311-0250
Benachrichtigungen:
Polycarbonat darf nicht autoklaviert oder organischen Lösungsmitteln sowie deren Dämpfen ausgesetzt werden. Kein Zerbrechen oder Implodieren bei vollem Vakuum bei Beachtung der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ transparente Polycarbonat-Exsikkatoren im durchsichtigen Classic-Design gewährleisten einen luftdichten Verschluss ohne die Notwendigkeit von Vakuumfett, das eine mögliche Kontamination im Labor darstellt. Der leichte und nahezu unzerbrechliche Exsikkator ist für Normaldruck- und Vakuumanwendungen geeignet und stellt eine ausgezeichnete Alternative zu Glas dar.
- Breiter Fuß bietet erstklassige Standfestigkeit
- Ähnliche Abmessungen wie Exsikkatoren aus Glas, jedoch kostengünstiger
- Anschlüsse sowohl an der Glocke als auch am Unterteil für höchste Benutzerfreundlichkeit
- Hält ein Vakuum von 28 in.Hg (71,1 cm) über 24 Stunden hinweg
- Luftdichter Verschluss durch O-Ring aus Silikon
- Abnehmbarer Hahn kann bei Bedarf ausgetauscht oder entfernt und die Öffnung abgedeckt werden (Verschlusskappe mitgeliefert), wenn er nicht benötigt wird
- Nicht autoklavieren oder organischen Lösungsmitteln oder deren Dämpfen aussetzen
- Durchsichtig
**Basisplatte separat erhältlich**
Bestellinformationen:
- Für Standard 230 mm-Exsikkatorplatten, z. B. Nalgene 5312-0230 (NICHT MITGELIEFERT)
- Geeignet für Vakuumschläuche mit ID 1/4 bis 3/8 in. Innendurchmesser von 0,6 bis 1 cm (1/4 bis 3/8 in.)
- Lieferbare Ersatzteile: Hahn (Bestell- Nr. 715311-0010) und Exsikkatorglocke (Bestell- Nr. 715311-0250)
Polycarbonat darf nicht autoklaviert oder organischen Lösungsmitteln sowie deren Dämpfen ausgesetzt werden. Kein Zerbrechen oder Implodieren bei vollem Vakuum bei Beachtung der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte verpackt sind.
Spezifikation
Exsikkator-PC 250 mm (ohne Grundplatte) | |
7.7 Zoll | |
13 in. | |
11 Zoll | |
28 cm | |
907 g |
Vakuum-Exsikkator mit Beladung von oben | |
33 cm | |
10 in. | |
25 cm | |
2 lb. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422793 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2025 | 5311-0250 |
1421019 | Konformitätsbescheinigung | 17/01/2025 | 5311-0250 |
1284209 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5311-0250 |
1418336 | Konformitätsbescheinigung | 24/11/2024 | 5311-0250 |
1409240 | Konformitätsbescheinigung | 28/06/2024 | 5311-0250 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30