Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Durchscheinende Serumfläschchen aus braunem PETG mit durchgängigem Gewinde: Steril, Schrumpffolienverpackungen
GREENER_CHOICE
Die sterilen Nalgene Serumfläschchen aus PETG schützen vor Auslaufen, Bruch und Kontamination. Geeignet für Verschlüsse mit durchgehendem Gewindeeinsatz.
Marke:  Thermo Scientific™ 342033-0010
734.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10039492
  • 741.52 CHF / 1260 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nalgene Sterilen Serumfläschchen aus PETG vermeiden Sie Leckagen, Bruch und Kontamination. Für Schraubverschlüsse mit Einlage vorgesehen.
  • PETG
  • Nicht-zytotoxisch
  • Nicht-pyrogenisch
  • Lichtdurchlässig, bernsteinfarben
  • Verpackt in tablettlosen Schrumpffolienmodulen
  • USP VI-konform
  • Steril bis 10-6 SAL-Wert
  • Auslaufsicher† mit Nalgene umkleideten, durchgehenden Gewindeverschlüssen (Kat. Nr. 342158)
Bestellinformationen:
Serumfläschchen sind in tablettlosen Schrumpffolienmodulen verpackt. Verschlüsse separat erhältlich (Kat. Nr. 342158).
† Die Bezeichnung „auslaufsicher“ gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Serumfläschchen
Durchscheinend bernsteinfarben
PETG
10 ml
252
Nalgene
Gefütterte, durchgehende Gewindeverschlüsse (separat erhältlich)
1260 Kartons, 252 Pk.
Serumfläschchen
Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde
11 mm
24 mm
Steril
1260
1/3 oz.
10 mL
54 mm
ISO 13485:2016
20-415
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1271340 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number342033-0010
Chargennummer1301093 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number342033-0010
Chargennummer1305148 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number342033-0010
Chargennummer1386727 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342033-0010
Chargennummer1382809 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342033-0010
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Durchscheinende Serumfläschchen aus braunem PETG mit durchgängigem Gewinde: Steril, Schrumpffolienverpackungen >
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.