Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, TPE-Dichtung, Verschluss, 83B, 2 Anschlüsse, 3/8 Zoll Artikelnummer.: 10704053
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, TPE-Dichtung, Verschluss, 83B, 2 Anschlüsse, 3/8 Zoll
Artikelnummer. 10704053
83B-Verschluss mit 2 Anschlüssen; 3/8 in (9,53 mm)
Click to view available options
83B-Verschluss mit 2 Anschlüssen; 3/8 in (9,53 mm)
Artikelnummer. 10704053
Marke: Thermo Scientific™ 21580022
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Nalgene Vakuumballonflaschen und Flaschen für höchste Beanspruchung
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Befüll-/Belüftungsschnellverschlüssen aus Polypropylen bewahren Sie die Integrität des Behälters und seines Inhalts. Dieser Verschluss mit 83B Anschlüssen ist mit Schnellkupplungen ausgestattet, an das Sie Schläuche Ihrer Wahl anschließen und so ein praktisches Flüssigkeitstransportsystem zusammenstellen können. An die Anschlüsse können sowohl an der Innenseite als auch an der Außenseite des Verschlusses Schläuche angeschlossen werden. Bei Entfernung eines Schlauchanschlusses schließen die Ventile im Inneren der Muffenanschlüsse, damit die Dichtungsintegrität des Behälters aufrechterhalten bleibt.
  • Diese Verschlüsse sind eine sofort einsatzbereite Alternative zu umständlichen Eigenkonstruktionen für Befüllungs-/Dispensieranwendungen
  • Stellt die Behälterintegrität mit Schnellkupplungsverbindungen im Absperrventil-Stil sicher
  • Der 83B-Verschluss verfügt über Stecknippel innen/außen
Bestellinformationen:
  • Ausgeführt mit zwei oder drei Anschlüssen für 1/4 oder 3/8 in. (6,35 oder 9,53 mm) Schläuchen — eine ideale Plattform für die Anpassung Ihrer Nalgene Flasche oder Ballonflasche
  • Ideal für die Verwendung in Vakuumsystemen mit Nalgene Vakuumballonflaschen für starke Belastungen und für Vakuumflaschen. Die Nummern 2226 und 2126 werden für Vakuumanwendungen empfohlen
  • Ideal zur Verwendung mit Nalgene 180 Transparenten dickwandigen Kunststoffschläuchen Nr. 800-0145 oder 8000-0065)
  • Alternativ- und Ersatzanschlussstücke für weitere Anpassungsoptionen erhältlich (Best.-Nr. 2159)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2 Zugang 83B-Verschluss
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 3/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 9.53 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 83B-Verschlüssen
Material Polypropylen, TPE
Anzahl pro Karton 1/Karton
Produkttyp Verschluss
Menge Each
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7454266010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number2158-0022
Chargennummer7440391010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number2158-0022
Chargennummer7452277010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/03/2025 Catalog Number2158-0022
Chargennummer7450435010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number2158-0022
Chargennummer7449574010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number2158-0022
Der Einsatz dickwandiger Schläuche wird empfohlen. Nicht empfohlen für Unterdruckanwendungen mit dünnwandigen Behältern. Nach mehreren Autoklavierzyklen sind die Anschlussdichtungen nicht mehr vakuumdicht.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, TPE-Dichtung, Verschluss, 83B, 2 Anschlüsse, 3/8 Zoll >