Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für Polypropylen-Verschlüsse
Erreichen Sie genaue Drehmomentmessungen beim Anbringen von Flaschenverschlüssen mit dem spezifischen Drehmomentschlüssel-Adapter für Propylen-Verschlüsse.
39.25 CHF - 354.00 CHF
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10680904
|
Thermo Scientific™
2195-0010 |
11 mm (MPV mit niedrigem Profil) | N/A | ||||||
10304533
|
Thermo Scientific™
2195-0011 |
11 mm (MPV mit hohem Profil) | N/A | ||||||
10542035
|
Thermo Scientific™
2195-0013 |
13 bis 415 mm | N/A | ||||||
10777093
|
Thermo Scientific™
2195-0020 |
20 bis 415 mm | N/A | ||||||
10436853
|
Thermo Scientific™
2195-0024 |
24 bis 415 mm | N/A | ||||||
10542995
|
Thermo Scientific™
2195-0028 |
28 bis 415 mm | N/A | ||||||
10314723
|
Thermo Scientific™
2195-0038 |
38 bis 415 mm | N/A | ||||||
10707103
|
Thermo Scientific™
2195-0043 |
43 bis 415 mm | N/A | ||||||
10651674
|
Thermo Scientific™
2195-0048 |
48 bis 415 mm | N/A | ||||||
10777273
|
Thermo Scientific™
2195-0053 |
53 bis 415 mm | N/A | ||||||
10232863
|
Thermo Scientific™
2195-0063 |
63 bis 415 mm | N/A | ||||||
10543955
|
Thermo Scientific™
2195-0153 |
53B | N/A | ||||||
10282283
|
Thermo Scientific™
2195-0183 |
83B | N/A | ||||||
10314293
|
Thermo Scientific™
2195-0438 |
38 bis 430 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Profitieren Sie von genauen Drehmomentmessungen beim Anbringen von Verschlüssen mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für Polypropylen-Verschlüsse. Das präzise Anziehen von Nalgene Verschlüssen ist entscheidend, damit die Produkte auslaufsicher† verschlossen werden können.
- Epoxid
- Speziell für Nalgene Verschlüsse aus Polypropylen entwickelt
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Nalgene Drehmomentschlüssel (2195-6169 und -6177)
†Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Anschlüsse | |
Epoxid |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.