Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat eignen sich zur Inkubation von flüssigen Schrägkulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 5935-0016
203.25 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
189.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11315704
  • 271.00 CHF / 4 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat eignen sich zur Inkubation von flüssigen Schrägkulturen.
Schräges Gestell ermöglicht Kippen um 5° bzw. 20°-Neigungswinkel, sodass Nährmedien schräg aushärten können.
  • Nach dem Erhitzen im Mikrowellengerät werden die mit Medien gefüllten Röhrchen um 5° oder 20° gekippt
  • Die Medien härten bei einer einheitlichen Schräge aus.
  • Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad – kein Aufschwimmen
  • Autoklavierbar; Hinweis: Wiederholtes Autoklavieren führt zum Nachlassen der mechanischen Festigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell flach
4 x 10
Weiß
Polycarbonat
Rechteckig
15 -16mm Rohre
1
28,5 cm
15,5 cm
11,5 cm
16 mm
Reagenzglasgestell, schräg, weißes PC, 16 mm
Autoklavierbar
Röhrchen (15 bis 16 mm)
40
2 Tiers
4
28,5 x 15,5 x 11,5cm (11 x 6,1 x 4,5 in.)
11 in.
6.1 in.
4,5 in.
16 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1424027 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2025 Catalog Number5935-0016
Chargennummer1417826 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog Number5935-0016
Chargennummer1298785 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5935-0016
Chargennummer1327637 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5935-0016
Chargennummer1357377 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5935-0016
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat > Reagenzglas-Schräggestelle, Polycarbonat; für 15 – 16 mm-Röhrchen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.