Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific
92.45 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Material FEP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Mouth Style Enghals
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10152491
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4106-0125
125 ml 33 mm
92.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10454881
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4106-0250
250mL 38 mm
129.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific
Kombination aus der ausgezeichneten Chemikalienbeständigkeit von FEP und dem Komfort eines Schraubverschlusses Praktisch unzerbrechlich, beinahe vollständig transparent, autoklavierbar, nicht-kontaminierend und beständig gegenüber fast allen Chemikalien
  • Aus chemikalienbeständigem FEP mit Tefzel™ ETFE-Schraubverschluss
  • Beinahe vollständig durchsichtig
  • Autoklavierbar; vor der Autoklavierung Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen.
  • Für die Arbeit mit Spurenelementen chemisch sterilisieren oder mit konzentrierter Salpetersäure auskochen
  • Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturen von -270 ° bis +205 °C; Verschluss: von -100 ° bis +150 °C
Spezifikation
Spezifikation
FEP
Wiederverwendbar
Enghals
Flach
Autoklavierbar
Ja
Unsteril
Schraube
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Achtung: Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf den Flaschenhals legen.