Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene
Thermo Scientific
Marke: Thermo Scientific™ 4106-0125
Beschreibung
Thermo Scientific
Kombination aus der ausgezeichneten Chemikalienbeständigkeit von FEP und dem Komfort eines Schraubverschlusses Praktisch unzerbrechlich, beinahe vollständig transparent, autoklavierbar, nicht-kontaminierend und beständig gegenüber fast allen Chemikalien
- Für die Arbeit mit Spurenelementen chemisch sterilisieren oder mit konzentrierter Salpetersäure auskochen
- Hält Temperaturen von -270° bis +205 °C (-454 bis +401 °F) stand; Verschluss, von -100° bis +150 °C (-148° bis +302 °F) für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen
- Schraubverschluss verhindert Verschütten und Kontamination
- Autoklavierbar/Teflon FEP
Spezifikation
4 Unzen | |
125 ml | |
4 | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Unsteril | |
Schraube |
Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss , 125 ml | |
FEP | |
1 | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
Flach | |
33 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Achtung: Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf den Flaschenhals legen.