Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen aus Teflon™ Fluorpolymer, 250 ml
Langsame Lipid- und Phenol-Extraktionen, Aufschlüsse und Fällungen mit Thermo Scientific ™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen aus Teflon-Fluorpolymer durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 3127-0250
114.57 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Langsame Lipid- und Phenol-Extraktionen, Aufschlüsse und Fällungen mit Thermo Scientific ™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen aus Teflon-Fluorpolymer durchführen. Die Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren sind aus durchscheinendem FEP geformt, das den meisten Säuren, Basen und organischen Lösungsmitteln widersteht.
Merkmale:- FEP bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Einsatz bei Temperaturen von -100 ° bis +150 °C
- Flaschen müssen für einwandfreie Funktion zu 100 % befüllt sein
- Für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Drehzahlen oder beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen zusammen mit PP-Dichtungsverschlüssen (Bestellnr. DS3131-0038) verwenden
Erfordert:
Bei der Zentrifugation einer 250 ml-Flasche in einem Sorvall GSA Rotor ist die Anwendung des Nalgene Zentrifugenadapters (DS3125-0250) erforderlich.
Spezifikation
250 ml | |
Durchsichtig | |
PTFE FEP | |
1 | |
Nein | |
Rund | |
Zentrifugenflasche | |
60,0 mm | |
Nein |
8,45 oz. | |
Teflon FEP-Flasche mit Tefzel ETFE-Verschluss | |
6 | |
250 ml | |
4000 x G | |
126,5 mm | |
Tefzel ETFE | |
Schraubkappe |
Teflon™ ist eine Marke der Chemours Company FC, LLC, die unter Lizenz von Nalge Nunc International Corporation verwendet wird.
† Der Begriff auslaufsicher betrifft Thermo Scientific Nalgene Produkten, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psi) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.