Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schwebende Magnetrührstäbe
Verwenden Sie diese Schwebende Magnetrührstäbe für konstantes langsames Rühren von Gewebekulturen.
Marke: Thermo Scientific™ DS6630-4000
145.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durchgehendes Rühren von Gewebekulturen bei niedriger Geschwindigkeit mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ schwebenden Magnetrührstäben.
Eigenschaften:
- Die Beine lassen sich zusammenfalten, damit sie durch Öffnungen von 1,5 Zoll bzw. 38 mm passen.
- Der Rührstab schwebt über dem Gefäßboden, um eine Beschädigung der Zellen zu verhindern
- Gleichmäßiges Rühren auch bei sehr niederen Drehzahlen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis zu 150°°C
- Der Alnico V Magnet mit ETFE-Klammer ist von PTFE umschlossen
Hinweis:
Zum Reinigen zerlegen.
Spezifikation
Schwimmer-Magnetrührstab | |
4000 ml-Messbecher | |
31 mm | |
155 mm | |
2/Karton; 1/Packung |
6,125 in. | |
1,25 in. | |
PTFE | |
PTFE | |
Magnetisch |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7436797010 | Konformitätsbescheinigung | 25/04/2025 | DS6630-4000 |
7445922010 | Konformitätsbescheinigung | 25/04/2025 | DS6630-4000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.