Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schwebende Magnetrührstäbe
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese Schwebende Magnetrührstäbe für konstantes langsames Rühren von Gewebekulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ DS6630-0250
73.80 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10110601
  • 90.05 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Durchgehendes Rühren von Gewebekulturen bei niedriger Geschwindigkeit mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ schwebenden Magnetrührstäben.
Eigenschaften:
  • Die Beine lassen sich zusammenfalten, damit sie durch Öffnungen von 1,5 Zoll bzw. 38 mm passen.
  • Der Rührstab schwebt über dem Gefäßboden, um eine Beschädigung der Zellen zu verhindern
  • Gleichmäßiges Rühren auch bei sehr niederen Drehzahlen
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis zu 150°°C
  • Der Alnico V Magnet mit ETFE-Klammer ist von PTFE umschlossen
Hinweis:
Zum Reinigen zerlegen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwimmer-Magnetrührstab
250 ml-Messbecher
28 mm
54 mm
Je 1
2,125 in.
1,125 in.
PTFE
PTFE
Rührstab
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schwebende Magnetrührstäbe > Schwebender Magnetstab, für 250 ml-Becher
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.