Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Marke:  Thermo Scientific™ 74200-00
317.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10789601
  • 339.00 CHF / 61 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Stoffähnliche oberste Materialschicht, die auch nass nicht reißt. Absorbiert verschüttete Flüssigkeiten und dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die gepolsterte Oberfläche dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die Matten sind rutschfest und flach aufliegend.
  • Die flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas.
  • Das Polyethylen-Stützgewebe ist widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion.
  • Super Versi-Dry absorbiert mit Tausenden von Thermo Scientific Thirsty Cells schnell bis zu 1.050 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
200 ft.
40 in.
Breite Rolle
1 Rolle
1050 ml/m^2
60,96m
101,6cm
1 Rolle
Versi-Dry Super Absorptionsmittel 40 in. x 200 ft.; 1 Rolle x 200 ft.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier > Bodenmattenrolle; 40 in x 200 ft (102 cm x 60,96 m)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.