Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Marke:  Thermo Scientific™ 74040-00
450.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10395951
  • 511.00 CHF / 175 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Stoffähnliche oberste Materialschicht, die auch nass nicht reißt. Absorbiert verschüttete Flüssigkeiten und dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die gepolsterte Oberfläche dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die Matten sind rutschfest und flach aufliegend.
  • Die flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas.
  • Das Polyethylen-Stützgewebe ist widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion.
  • Super Versi-Dry absorbiert mit Tausenden von Thermo Scientific Thirsty Cells schnell bis zu 1.050 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
18 in.
40 in.
Lange Matte
25
1050 ml/m^2
46cm
102cm
175
Mat ; 18 x 40 Zoll ( 46 x 102cm ) , 175/cs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier > Matt; 46 x 102 cm (18 x 40 Zoll); 175 Stück/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.