Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Marke: Thermo Scientific™ 74018-00
364.70 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
364.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Stoffähnliche oberste Materialschicht, die auch nass nicht reißt. Absorbiert verschüttete Flüssigkeiten und dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
- Die gepolsterte Oberfläche dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
- Die Matten sind rutschfest und flach aufliegend.
- Die flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas.
- Das Polyethylen-Stützgewebe ist widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion.
- Super Versi-Dry absorbiert mit Tausenden von Thermo Scientific Thirsty Cells schnell bis zu 1.050 ml/m2
Spezifikation
Oberflächenschutz | |
18 in. | |
20 in. | |
Matte | |
350 |
1050 ml/m^2 | |
46 cm | |
51 cm | |
350 | |
Versi-Dry Super Absorptionsmatte 18 in. x 20 in.; 350 Matten/Karton |
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.