Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss Artikelnummer.: 10710982
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10710982
15 ml, 38mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Artikelnummer. 10710982
Marke: Thermo Scientific™ 21160015
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammeln und lagern Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Labormittel in diesen gradwandigen, transparenten, äußerst stoßfesten und vielseitigen Weithalsgläsern.
Sammeln und lagern Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Labormittel in den gradwandigen, glasklaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsdosen. Dank des großen Temperaturbereichs (-135 °C bis °135 °C) sind diese Dosen eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten genauso wie beim Autoklavieren. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen. Diese extrem stoßfesten Dosen sind äußerst vielseitig. Nicht flüssigkeitsdicht.
  • Ausgezeichnet für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten geeignet — Inhalt einfach zu sehen
  • Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und problemlose vollständige Entnahme von Proben
  • Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel
  • Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche zum besseren Stapeln
  • 125 und 250 ml-Flaschen passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
  • Nicht flüssigkeitsdicht; nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen
  • Autoklavierbar/transparent
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Enthält Deckel
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 4
Gewicht (metrisch) 14 g
Klarheit Klar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 46mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 1,8 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38mm
Durchmesser (metrisch) 31mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425953 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/04/2025 Catalog Number2116-0015
Chargennummer1420298 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/01/2025 Catalog Number2116-0015
Chargennummer1419768 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog Number2116-0015
Chargennummer1418530 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/12/2024 Catalog Number2116-0015
Chargennummer1376799 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2116-0015
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss >