Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Sammeln und lagern Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Labormittel in diesen gradwandigen, transparenten, äußerst stoßfesten und vielseitigen Weithalsgläsern.
Marke:  Thermo Scientific™ 2116-0500
55.52 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
41.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10622361
  • 62.00 CHF / 4 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sammeln und lagern Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Labormittel in den gradwandigen, glasklaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsdosen. Dank des großen Temperaturbereichs (-135 °C bis °135 °C) sind diese Dosen eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten genauso wie beim Autoklavieren. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen. Diese extrem stoßfesten Dosen sind äußerst vielseitig. Nicht flüssigkeitsdicht.
  • Ausgezeichnet für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten geeignet — Inhalt einfach zu sehen
  • Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und problemlose vollständige Entnahme von Proben
  • Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel
  • Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche zum besseren Stapeln
  • 125 und 250 ml-Flaschen passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
  • Nicht flüssigkeitsdicht; nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen
  • Autoklavierbar/transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Durchsichtig
4.4 in.
Verschluss
16
0,13 kg
Weit
88 mm
3,4 in.
120 mm
Schraubverschluss
16 oz.
4.4 in.
112 mm
Polycarbonat
4
Klar
Rund
Geradwandiges Gefäß
Polypropylen
112 mm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420020 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2025 Catalog Number2116-0500
Chargennummer1402441 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/03/2024 Catalog Number2116-0500
Chargennummer1395557 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/03/2024 Catalog Number2116-0500
Chargennummer1398891 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/03/2024 Catalog Number2116-0500
Chargennummer1390634 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/09/2023 Catalog Number2116-0500
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss > transparent; Inhalt: 500 ml (16 oz.)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.