Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Absperrhahn-Baugruppe für Acryl-Büretten
GREENER_CHOICE
For use with 25 mL Acrylic Nalgene Break-Resistant Burets.
Marke:  Thermo Scientific™ 713650-1025
236.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10642102
  • 271.00 CHF / 2 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
Kann verwendet werden mit: Nalgene 25 ml-Acrylbüretten (Katalognr. 36500025)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Selbstschmierend
PTFE
25 mm
Nur Absperrhahn-Baugruppe 3650-0025 25 ml
0,98 in.
Nalgene 25 ml-Acrylbüretten (36500025)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene Absperrhahn-Baugruppe für Acryl-Büretten > Für die Verwendung mit Acryl-Büretten; 25 mm