Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterpinzetten aus Edelstahl
Thermo Scientific™ Nalgene Filterpinzetten aus Edelstahl sind mit gebogenen sowie mit geraden Spitzen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ DS0399-0002
44.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Filterpinzetten aus Edelstahl sind mit gebogenen sowie mit geraden Spitzen erhältlich.
Die gebogenen Spitzen ermöglichen einfaches Herausnehmen und Arbeiten mit Filtermembranen.
- Edelstahl
- Kreuzpinzette, selbstschließend (gebogene Spitzen)
- Geriffelter Griffbereich
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gerade Spitze | |
Edelstahl | |
Pinzette | |
Je |
1 | |
Pinzette | |
Pinzette aus Edelstahl, gerade Spitze | |
Gerade |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7453677010 | Konformitätsbescheinigung | 25/04/2025 | DS0399-0002 |
7442397010 | Konformitätsbescheinigung | 25/04/2025 | DS0399-0002 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.