Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung, autoklavierbar Artikelnummer.: 10088912
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung, autoklavierbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10088912
250 ml, 43 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 mL
Verschlussgröße:
43 mm
53 mm
Artikelnummer. 10088912
Marke: Thermo Scientific™ 3121100008
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese griffigen, quadratischen PPCO-Flaschen mit breiter Öffnung sind besonders platzsparend und dank ihrer festen, gleichmäßigen Wände beständig gegen Risse und Punktion.
Mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratischen PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss sparen Sie wertvollen Platz. Diese Flaschen besitzen haltbare, gleichmäßige Wände, die riss- und stoßfest sind.
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Ausgießen
  • Die quadratische Form spart Platz
  • Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Auslaufsichere† Polypropylenverschlüsse ohne Einlagen
  • Autoklavierbar
Bestellinformationen:
Großpackungskarton; Verschlüsse inklusive, aber nicht montiert. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Weithalsflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.3 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 116 mm
Produkttyp Quadratische Weithalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,44 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,56 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm²
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1414713 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/10/2024 Catalog Number312110-0008
Chargennummer1408209 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/06/2024 Catalog Number312110-0008
Chargennummer1406378 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/05/2024 Catalog Number312110-0008
Chargennummer1358490 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/06/2022 Catalog Number312110-0008
Chargennummer1357544 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2022 Catalog Number312110-0008
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung, autoklavierbar >