Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große quadratische PPCO-Weithalsflasche mit Verschluss: Autoklavierbar
Thermo Scientific Nalgene große quadratische Weithalsflaschen aus Polypropylen eignen sich ideal zum Aufbewahren und Sterilisieren kontaminierter Objektträger und anderer Laborkleinteile.
Marke: Thermo Scientific™ 2122-0010
20.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
26.40 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene große quadratische Weithalsflaschen aus Polypropylen eignen sich ideal zum Aufbewahren und Sterilisieren kontaminierter Objektträger und anderer Laborkleinteile.
Hervorragend zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Trockenchemikalien und Umweltproben geeignet.
Eigenschaften:- Werden mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen geliefert
- Aufgrund der weiten Halsöffnung hervorragend für das Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Trockenchemikalien und Umweltproben geeignet
- Flasche ist nicht flüssigkeitsauslaufsicher†
- Hergestellt aus ungiftigen Materialien
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren das Gewinde vollständig lösen oder den Verschluss abnehmen.
Angaben zum Recycling:
Wiederverwendbare Nalgene Flaschen aus Polypropylen (PP) und Polypropylen-Copolymer (PPCO) sind unter typischen Laborbedingungen viele Jahre lang verwendbar. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie ausgemustert und schließlich ersetzt werden. Diese Flaschen und ihre Verpackung sind in vielen Gemeinden wiederverwertbar. Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Flaschenprodukte verpackt sind. Nach Ablauf der Nutzungsdauer waschen und recyceln Sie bitte diese Nalgene PP- und PPCO-Flaschen.
Spezifikation
4 l | |
Durchscheinend | |
5.6 Zoll | |
89 mm | |
6 | |
Unsteril | |
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR | |
Autoklavierbar | |
Weit | |
282 mm | |
5,66 in. | |
Polypropylen | |
142 mm | |
Nein |
1 gal. | |
Große quadratische Weithalsflasche | |
3,5 Zoll | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
1 | |
Weiß | |
Ja | |
Nein | |
Quadratisch | |
Große Weithalsflasche | |
In 11.1. | |
100 mm | |
Schraubkappe |
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.