Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss
Beschreibung
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Depyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank der nicht pyrogenen, quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Sie eignen sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe sowie von Zwischenprodukten. Sie finden ebenfalls Verwendung bei der Herstellung und Aufbewahrung von Puffern und Kulturen oder bei der langfristigen Lagerung ph-sensitiver Flüssigkeiten wie etwa Kulturmedien.
Eigenschaften:
- Aus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)
- Geeignet für Tiefkühllagerung bis -40 °C
- Schrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung
- Auslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse
- Steril und pyrogenfrei
- Auch mit geringem Partikelgehalt erhältlich
- Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
Bestellinformationen:
- Eingeschweißt auf Tabletts verpackt.
Hinweis:
- Die 2 l-Flaschen haben eingeformte Handgriffe.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,4 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.10 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gefrierlagerung bis zu minus 40 Grad C, Media/Buffer Storage, Storage |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 48/Cs. |
Anzahl pro Packung | 24/Pk. |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426482 | Verarbeitungszertifikat | 09/05/2025 | 2019-0250 |
1424722 | Verarbeitungszertifikat | 09/04/2025 | 2019-0250 |
1423404 | Verarbeitungszertifikat | 09/04/2025 | 2019-0250 |
1428337 | Konformitätsbescheinigung | 07/05/2025 | 2019-0250 |
1426482 | Konformitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 2019-0250 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.