Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: steril, auf Tabletts eingeschweißt
Beschreibung
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Depyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank der zertifiziert sterilen, quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss, die sich perfekt für die längerfristige Lagerung von pH-empfindlichen Flüssigkeiten wie Kulturmedien eignen.
- Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
- Aus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)2/O2
- Permanente Graduierung und Schrumpfring am Flaschenhals zur Verwendung mit manipulationssicheren Hitzeschrumpfbändern
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Transparent und mit reduzierter Durchlässigkeit von CO2 und O2
- Flaschen- und Verschlussmaterial ist frei von tierischen Komponenten
- Auslaufsicher†
Hinweis:
2 l-Flaschen mit eingeformten Handgriffen.
† Der Begriff “auslaufsicher” gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen von weniger als 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 140 mbar (2psig) standhalten und kein Wasser austritt; B) Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 67,6 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | 2000 ml, 53B Verschluss, auf Tablett verpackt |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4.57 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.54 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Langzeitlagerung |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 12 |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.