Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Platinum-zertifizierte Reinmedienflasche aus PETG Artikelnummer.: 16490601
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Platinum-zertifizierte Reinmedienflasche aus PETG
Artikelnummer. 16490601
60 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Artikelnummer. 16490601
Marke: Thermo Scientific™ CEN20190060
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ eckigen Medienflaschen aus PETG sind zertifiziert steril und nicht-pyrogenisch.
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
ulliKeine kostspieligen Wasch-, Depyrogenisierungs- und Autoklavierschritte mehr/liliAus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)/liliSchrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung/liliAuslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse/liliIdeal für die Lagerung und Probenahme pharmazeutischer Wirkstoffe und größerer Mengen an Zwischenprodukten/liliAuch die perfekte Wahl für die Herstellung und Lagerung von Puffern und Kulturen sowie für die Langzeitlagerung pH-sensitiver Flüssigkeiten wie z. B. Kulturmedien./liliUmfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung/liliIn Schrumpffolie verpackt auf Tabletts/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,6 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.71 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme, Vorbereitung, Aufbewahrung, Langzeitlagerung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material PETG
Anzahl pro Karton 72/Cs.
Anzahl pro Packung 6/Pk.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) > 40 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 4,6 lb
Niedriger Partikelgehalt <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Zertifizierung/Konformität Konform mit USP Klasse VI, zertifizierte Strahlungsstabilisierung (SAL 10-6)
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 82 mm
Produkttyp Medienflasche
Breite (angloamerikanisch) 7,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,22 in.
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 41 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1300810 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog NumberCE-N2019-0060
Chargennummer1389641 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/08/2023 Catalog NumberCE-N2019-0060
Chargennummer1300810 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberCE-N2019-0060
Chargennummer1389641 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberCE-N2019-0060
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Platinum-zertifizierte Reinmedienflasche aus PETG >