Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
Beschreibung
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene Medienflaschen aus PET sind steril, leicht und bruchsicher.Sie sind für den Einsatz in Abfüllanlagen ausgelegt.Verschlüsse sind separat erhältlich.
- Sterile Flaschen mit permanenter Graduierung und eingearbeitetem Schrumpfring am Flaschenhals
- Nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch und pyrogenfrei
- Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
- Mit Gammastrahlung auf SAL-Wert 10-6 sterilisiert
- Aus Materialien hergestellt, die garantiert frei von tierischen Komponenten sind
- Die Verschlüsse für diese Flaschen müssen separat bestellt werden (Bestellnr. 342151-0384)
Hinweis:
Jede Charge wird zur Gewährleistung der Auslaufsicherheit† getestet. Für den Lufttransport geeignet. †Der Begriff “auslaufsicher”wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4,2 oz. |
Beschreibung | Nalgene quadratische 125 ml-Medienflasche aus PET ohne Verschluss, steril, hergestellt in der EU |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.04 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.1 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Material | PET |
Anzahl pro Karton | 96 |
Anzahl pro Packung | 24 |
Sterilität | Steril |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.