Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Nalgene™ quadratische Flaschen mit Graduierung; naturfarbenes PPCO mit PP-Verschluss, Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene quadratische Polypropylen-Copolymer-Flaschen mit Graduierung und Polypropylen-Verschluss sind durchscheinend und lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
Die quadratischen Flaschen zeichnen sich durch ein platzsparendes Design und eine permanente Graduierung aus.
- Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen
- Tropfsicherer Hals für bequemes Abfüllen
- Autoklavierbar
- Beständig gegen Säuren, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich 0° C bis 135° C
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratische Flasche mit Graduierung |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,9 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.10 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Karton | 125 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1283007 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312016-0500 |
1403671 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312016-0500 |
1408979 | Konformitätsbescheinigung | 29/06/2024 | 312016-0500 |
1400077 | Konformitätsbescheinigung | 16/02/2024 | 312016-0500 |
1375157 | Konformitätsbescheinigung | 28/12/2023 | 312016-0500 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.