Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Flaschen (PP)
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden.
Platzsparende quadratische Form, autoklavierbar.
- Quadratische Seiten ermöglichen gute Platzausnutzung und guten Griff
- Graduiert für einfaches Dosieren
- Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
- Autoklavierbar/Auslaufsicher†
- Durchscheinende Flaschen lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
- Nützlich zwischen 0 °C und 135 °C (32 °F und 275 °F)
Im Lieferumfang enthalten:
- Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Das Flaschenhalsdesign ist durch US-Markeneintragung Nr. 2857283 geschützt. Die quadratische Flasche mit gebogenen Schultern ist durch US-Markeneintragung Nr. 2857279 geschützt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratische Enghalsflasche |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 0,5 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14mm |
Enthält | Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1415506 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2024 | 2016-0030 |
1404685 | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2024 | 2016-0030 |
1387522 | Konformitätsbescheinigung | 23/06/2023 | 2016-0030 |
1372758 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2022 | 2016-0030 |
1348220 | Konformitätsbescheinigung | 22/03/2022 | 2016-0030 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.