Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische HDPE-Flaschen mit Graduierung und Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Flaschen mit Graduierung und Verschluss sind platzsparend, bruchsicher und resistent gegen Chemikalien. An diesen quadratischen, durchscheinenden Flaschen lässt sich der Füllstand dank der permanenten Graduierungen einfach ablesen, was die Dosierung erleichtert. Die quadratischen Flaschen mit Polypropylen-Verschluss sind platzsparend und verfügen über tropfsichere Halsöffnungen, die das Ausgießen erleichtern.
- Naturfarbenes Polyethylen hoher Dichte
- Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen
- Nicht autoklavierbar
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratische Flasche mit Graduierung |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Enthält | Permanente Graduierungen |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 250 |
Anzahl pro Packung | 250 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424959 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 312018-0125 |
1422833 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 312018-0125 |
1284265 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312018-0125 |
1416323 | Konformitätsbescheinigung | 23/10/2024 | 312018-0125 |
1406049 | Konformitätsbescheinigung | 04/05/2024 | 312018-0125 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.