Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hahnverschluss mit Sicherungsmutter aus Polypropylen und TPE-Stopfen Artikelnummer.: 12807840
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hahnverschluss mit Sicherungsmutter aus Polypropylen und TPE-Stopfen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12807840
Behälterhahn-Verschluss aus PP/TPE passt auf alle 1-1/8 in.-Hahnansätze, 1-1/8 Zoll, 16 mm
Click to view available options
Beschreibung:
Behälterhahn-Verschluss aus PP/TPE passt auf alle 1-1/8 in.-Hahnansätze, 1-1/8 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch:
16 mm
Artikelnummer. 12807840
Marke: Thermo Scientific™ 64230010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Nalgene Ballonflaschen, transparente Ballonflaschen, Flachkanister und Tanks mit einer Gewindegröße von 1-1/8 in., Stecker-Schraubenkopf 12
Verwenden Sie beim Autoklavieren von Flüssigkeiten in Nalgene™ Ballonflaschen den Thermo Scientific™ Nalgene Hahnverschluss mit Sicherungsmutter aus Polypropylen und TPE-Stopfen anstelle eines Zapfhahns, um eine auslaufsichere† Abdichtung zu gewährleisten. Diese Verschlüsse sind außerdem nützlich, falls ein Hahn beschädigt oder unbeabsichtigt aufgedreht werden könnte oder eine Ballonflasche ohne Hahn benötigt wird. Passt zu allen Nalgene Ballonflaschen mit Zapfhahn und bestimmten Nalgene Tanks mit Zapfhahn.
Merkmale:
  • Der Verschluss hält Lösungen sicher, da er eine leckagefreie† Abdichtung gewährleistet
  • Passend für Nalgene Ballonflaschen, Clearboys™, Lowboys™ und Tanks mit einer Gewindegröße von 1-1/8″ oder für 12er Innengewinde
  • Autoklavierbar
Inhalt:
Sicherungsmutter aus weißem Polypropylen, Stopfen aus TPE
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Behälterhahn-Verschluss aus PP/TPE passt auf alle 1-1/8 in.-Hahnansätze, 1-1/8 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 16 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Ballonflaschen, transparente Ballonflaschen, Flachkanister und Tanks mit einer Gewindegröße
Material Polypropylen, TPE
Anzahl pro Karton 24/Cs.
Anzahl pro Packung 4 Pk.
Produkttyp Zubehör, Spigot-Verschluss
Schematics & Diagrams
Specification Sheets
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420658 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number6423-0010
Chargennummer1324479 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number6423-0010
Chargennummer1409164 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2024 Catalog Number6423-0010
Chargennummer1403591 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/03/2024 Catalog Number6423-0010
Chargennummer1401364 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/03/2024 Catalog Number6423-0010
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hahnverschluss mit Sicherungsmutter aus Polypropylen und TPE-Stopfen >