Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sedimentiergerätesätze
Die Thermo Scientific Nalgene™ Sedimentiergerätesätze eignen sich ideal für die Analyse von Belebtschlammproben.
Marke: Thermo Scientific™ 1010-0507
175.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific Nalgene™ Sedimentiergerätesätze eignen sich ideal für die Analyse von Belebtschlammproben.
Merkmale:
- Das 2-Liter-Gefäß ist leicht, durchsichtig, extrem stoßfest und verfügt über eine leicht ablesbare weiße Graduierung
- Mit der speziellen Schaufel kann die Probe umgerührt werden, ohne das Gefäß zu zerkratzen
- Zentrifugenröhrchen mit permanenter Graduierung und Eindrückverschluss
- Für Tischzentrifugen; die bruchsicheren Röhrchen widerstehen Zentrifugalkräften bis zu 6.000 × g ohne Polster oder Adapter und schließen so ein Glasbruchrisiko aus
Bestellinformationen:
- Ungefähre Abmessungen des Behälters: Außendurchmesser × H: 13,2 × 19,1 cm (3,3 × 7,5″)
- Röhrchenmaße, Außendurchm. × H: 1,7 × 11,9cm (0,68 × 25,6″)
- Ersatzbehälter und Deckel erhältlich, Bestell- Nr. 711010-9507
Im Lieferumfang enthalten:
- Polycarbonat-Glas und Abdeckung
- Polypropylen-Rührstab
- 10 konische Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen 15 ml (0,5 oz.) mit Friktions-Fit-Polypropylen-Verschlüssen
- Bedienungsanleitung
- Produktdatenblatt
Spezifikation
Überprüfung des Kits erfolgte durch das National Training and Operational Technology Center (NTOTC) in den USA | |
ob Settlometer | |
4 | |
Settlometer | |
4.7 in. | |
119mm | |
0,6 Zoll | |
17mm |
Polypropylen | |
Polycarbonat | |
1 | |
7,5 in. | |
191mm | |
5.2 in. | |
133mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
73333180101 | Konformitätsbescheinigung | 02/06/2020 | 1010-0507 |