Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Septumverschlüsse
Beschreibung
Die Kombination der Elastomer-Silikondichtung mit nicht reaktiven Kontaktflächen für Polytetrafluorethylen-Reagenzien der Thermo Scientific™ Nalgene™ Septumverschlüsse eignet sich für sterile Nalgene™ PET & PETG-Medienflaschen.
- Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
- Das Septum wurde ohne Klebstoff im HDPE-Verschluss befestigt.
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Septum aus zwei Materialien bietet eine verbesserte Gasbarriere.
Bestellinformationen:
- Die Verschlüsse sind lose verpackt, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen.
- Nalgene PET- bzw. PETG-Flaschen ohne Verschluss müssen separat bestellt werden.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Nalgene Verschlüsse für Medienflaschen |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 240 |
Anzahl pro Packung | 240 |
Verpackung | Großpackung |
Sterilität | Steril |
Auskleidungsmaterial | Silikon/PTFE |
Zertifizierung/Konformität | Gemäß Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485 hergestellt. |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7431112010 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342178-0384 |
7431112010 | Konformitätsbescheinigung | 01/08/2024 | 342178-0384 |
7405031010 | Konformitätsbescheinigung | 04/04/2023 | 342178-0384 |
7397080010 | Konformitätsbescheinigung | 25/08/2022 | 342178-0384 |
7405031010 | Bestrahlungszertifikat | 04/04/2023 | 342178-0384 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.