Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bürettensatz zur automatischen Nullpunkteinstellung
Der Thermo Scientific Nalgene Bürettensatz zur automatischen Nullpunkteinstellung
Marke: Thermo Scientific™ 3645-2550
131.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific Nalgene Bürettensatz zur automatischen Nullpunkteinstellung
Bedienungsanweisungen:
Das Einfüllrohr aus Polypropylen wird mit dem Ende des Transferschlauchs verbunden und mit dem mitgelieferten Adapter in die Mündung der Bürette eingeführt. Richten Sie die Spitze des Füllschlauchs korrekt aus, sodass sie direkt über der Nullmarkierung Ihrer Bürette liegt. Drücken Sie die Flasche zusammen, um die Bürette über die Nullmarkierung hinaus zu befüllen. Wenn der Druck auf die Flasche nachgibt, wird der überschüssige Titrant in die Reservoirflasche zurückgesogen, bis die Bürette bis zur Nulllinie mit dem Titranten befüllt ist.
Im Lieferumfang enthalten:
- 1000 ml-Spritzflasche aus Polyethylen mit niedriger Dichte
- 4′ Längen (1,2 m) von durchsichtigen, flexiblen PVC-Schläuchen
- Füllrohr
- Adapter
- Verschluss für Reagenzflasche.
Spezifikation
25 oder 50 ml Bürette | |
1 | |
1000 ml-Spritzflasche, 4 ft. PVC-Schläuche, Füllschlauch, Adapter und Verschluss |
LDPE | |
4 | |
Büretten-Füllkit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7450108010 | Konformitätsbescheinigung | 28/05/2025 | 3645-2550 |
7446234010 | Konformitätsbescheinigung | 28/05/2025 | 3645-2550 |
7444972010 | Konformitätsbescheinigung | 12/01/2025 | 3645-2550 |
7442462010 | Konformitätsbescheinigung | 12/01/2025 | 3645-2550 |
7186028010-COC | Konformitätsbescheinigung | 12/04/2017 | 3645-2550 |
Bürette nicht im Lieferumfang enthalten