Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dichtungsverschlüsse für Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Nutzen Sie diese Dichtungsverschlüsse, um die Auslaufsicherheit† der Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen bei den empfohlenen, maximal zulässigen Drehzahlen sicherzustellen.
29.85 CHF - 54.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Zentrifugenröhrchenkappe |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beschreibung | Passend Oak Ridge Rohrgröße 28ml , 30ml |
Material | Polypropylen, roter Gummi |
Anzahl pro Packung | 2 |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10633791
|
Thermo Scientific™
DS3132-0020 |
20 mm | 28 und 30 ml-Röhrchen |
29.85 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10643791
|
Thermo Scientific™
DS3132-0024 |
24 mm | 50 ml-Röhrchen |
31.05 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10470033
|
Thermo Scientific™
DS3132-0058 |
58 mm | 250 ml-Röhrchen |
39.90 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10480033
|
Thermo Scientific™
DS3132-0063 |
63 mm | 500 ml- und 1 l-Röhrchen |
54.20 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Nutzen Sie die Nalgene Dichtungsverschlüsse für Oak Ridge Zentrifugenröhrchen, um die Auslaufsicherheit† der Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen bei den empfohlenen, maximal zulässigen Drehzahlen sicherzustellen. Sie sind auch für die Zentrifugation gefährlicher Substanzen empfohlen.
Kompatibilität:- DS3132-0058 – Zur Verwendung mit Nalgene Zentrifugenflaschen 3140-0250 und 3140-0250
- DS3132-0063 – Zur Verwendung mit Nalgene Zentrifugenflaschen 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 und 3122-1010
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf den Flaschenhals legen.
Spezifikation
Zentrifugenröhrchenkappe | |
Passend Oak Ridge Rohrgröße 28ml , 30ml | |
2 | |
Nalgene™ |
Autoklavierbar | |
Polypropylen, roter Gummi | |
2 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Verschlusssystemen für Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.